Drukuj
2-Chlorofenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C62794-100G C62794-1KG C62794-2KG
SIALC62794-100GEA 216 PLN
SIALC62794-100G SIALC62794-1KG SIALC62794-2KG
2-Chlorofenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorofenol
Formuła: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002159
Numer CAS: 95-57-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-433-2
Jednostka: 2021
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,02173