Drukuj
2,4-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
105953-100G 105953-250G 105953-5G
SIAL105953-100GEA 127 PLN
SIAL105953-100G SIAL105953-250G SIAL105953-5G
2,4-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…41 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002169
Numer CAS: 120-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-429-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03098