Drukuj
2,6-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70201-100G D70201-25G
SIALD70201-100GEA 461 PLN
SIALD70201-100G SIALD70201-25G
2,6-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: ∼219 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68 °C
Gęstość: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002176
Numer CAS: 87-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-761-3
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03099