Drukuj
3,4-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 323 PLN
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Dichlorofenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 247 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 66…68 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002258
Numer CAS: 95-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-450-5
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III