1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
B24834.06
B24834.14
B24834.22
B24834.06EA
297
PLN
B24834.06
B24834.14
B24834.22
1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen ≥98%
1-Chloro-3,5-dimetoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Formuła:
C₈H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 234 °C Temp. topnienia: 32…36 °C Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008382 Numer CAS: 7051-16-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-330-2 |