Drukuj
2,4,6-Trichloroanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
235393-1G 235393-5G
SIAL235393-1GEA 265 PLN
SIAL235393-1G SIAL235393-5G
2,4,6-Trichloroanizol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloroanizol
Formuła: C₇H₅Cl₃O
Temp. Wrzenia: 235…238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…61 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000588
Numer CAS: 87-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-743-5
Klasyfikacja Merck : 13,09702