Drukuj
1-chloro-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
237329-10G 237329-50G
SIAL237329-10GEA 246 PLN
SIAL237329-10G SIAL237329-50G
1-chloro-2,4-dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1-chloro-2,4-dinitrobenzen
Formuła: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 315
Temp. topnienia: 52…54 °C
Gęstość: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 194
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007075
Numer CAS: 97-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-551-4
Jednostka: 3441
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02155