Drukuj
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C61208-10G C61208-50G
SIALC61208-10GEA 152 PLN
SIALC61208-10G SIALC61208-50G
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitrophenol
Formuła: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.56 g/mol
Temp. topnienia: 109…112 °C
Numer MDL: MFCD00043910
Numer CAS: 619-08-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-578-8