2-Chloro-6-nitrofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17172.14
A17172.03
A17172.06
A17172.14EA
1990
PLN
A17172.14
A17172.03
A17172.06
2-Chloro-6-nitrofenol ≥98%
2-Chloro-6-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-86-1
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD00024233
Formuła:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173.56 g/mol Temp. topnienia: 69…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024233 Numer CAS: 603-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-061-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |