4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11568.09
A11568.18
A11568.30
A11568.09EA
226
PLN
A11568.09
A11568.18
A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 5930-28-9
Molecular Formula: C6H5Cl2NO
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 2361665
Formuła:
C₆H₅Cl₂NO Temp. Wrzenia: 304 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 164…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007875 Numer CAS: 5930-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 227-671-4 |