5-Chloro-2-nitroanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11241.06
A11241.14
A11241.06EA
265
PLN
A11241.06
A11241.14
5-Chloro-2-nitroanilina ≥97%
5-Chloro-2-nitroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 1635-61-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 2210201
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007776
Formuła:
C₆H₅ClN₂O₂ MW: 172.57 g/mol Temp. Wrzenia: 323 Temp. topnienia: 124…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007776 Numer CAS: 1635-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-661-5 Jednostka: 2237 ADR: 6.1 III |