Drukuj
2,6-Dichloro-4-nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
D67820-100G D67820-5G
SIALD67820-100GEA 322 PLN
SIALD67820-100G SIALD67820-5G
2,6-Dichloro-4-nitroanilina, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-nitroanilina
Formuła: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 186…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007677
Numer CAS: 99-30-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-746-4
Jednostka: 2237
ADR: 6.1 III