Drukuj
4-Chloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
477222-1G 477222-10G
SIAL477222-1GEA 183 PLN
SIAL477222-1G SIAL477222-10G
4-Chloroanilina, Sigma-Aldrich®
4-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 232
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 120
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007835
Numer CAS: 106-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-401-0
Jednostka: 2018
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02136