Drukuj
3-Chloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C22407-5G C22407-100G C22407-500G
SIALC22407-5GEA 150 PLN
SIALC22407-5G SIALC22407-100G SIALC22407-500G
3-Chloroanilina, Sigma-Aldrich®
3-Chloroanilina
Formuła: C₆H₆ClN
Temp. Wrzenia: 230,5 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007765
Numer CAS: 108-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-581-0
Jednostka: 2019
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02136