Drukuj
3,5-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
D55792-100G D55792-10G
SIALD55792-100GEA 320 PLN
SIALD55792-100G SIALD55792-10G
3,5-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007774
Numer CAS: 626-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-948-9
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II