Drukuj
3,4-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
437778-250G 437778-5G
SIAL437778-250GEA 201 PLN
SIAL437778-250G SIAL437778-5G
3,4-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70…73 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007768
Numer CAS: 95-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-448-4
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03079