Drukuj
2,6-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
D55504-100G D55504-25G D55504-500G
SIALD55504-100GEA 393 PLN
SIALD55504-100G SIALD55504-25G SIALD55504-500G
2,6-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007675
Numer CAS: 608-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-160-5
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II