Drukuj
2,4-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
112151-100G 112151-500G 112151-5G
SIAL112151-100GEA 240 PLN
SIAL112151-100G SIAL112151-500G SIAL112151-5G
2,4-Dichloroanilina, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloroanilina
Formuła: C₆H₅Cl₂N
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 59…62 °C
Gęstość: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007661
Numer CAS: 554-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-057-8
Jednostka: 3442
ADR: 6.1,II