Izotiocyjanian 4-chlorofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
A12693.06
A12693.14
A12693.22
A12693.06EA
391
PLN
A12693.06
A12693.14
A12693.22
Izotiocyjanian 4-chlorofenylu ≥98%
Izotiocyjanian 4-chlorofenylu
Purity: 98%
CAS No.: 2131-55-7
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNS MW: 169.63 g/mol Temp. Wrzenia: 135…136 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: 43…46 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004810 Numer CAS: 2131-55-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-358-3 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |