Izotiocyjanian 3-chlorofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11999.06
A11999.14
A11999.06EA
401
PLN
A11999.06
A11999.14
Izotiocyjanian 3-chlorofenylu ≥97%
Izotiocyjanian 3-chlorofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 2392-68-9
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNS Temp. Wrzenia: 249…250 °C Temp. topnienia: 45 °C Gęstość: 1,281 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004805 Numer CAS: 2392-68-9 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |