Izotiocyjanian 2-chlorofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
A18238.06
A18238.14
A18238.06EA
517
PLN
A18238.06
A18238.14
Izotiocyjanian 2-chlorofenylu ≥97%
Izotiocyjanian 2-chlorofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 2740-81-0
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.64
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNS MW: 169.63 g/mol Temp. Wrzenia: 260…262 °C Gęstość: 1.287 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004801 Numer CAS: 2740-81-0 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |