2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene
B20178.06
B20178.14
B20178.06EA
203
PLN
B20178.06
B20178.14
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 6590-96-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formuła:
C₇H₃Cl₂NS Temp. Wrzenia: 130…133 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 36…39 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037827 Numer CAS: 6590-96-1 Numer WE (dawny EINECS): 229-527-6 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |