4-Chlorofenyloizocyjanian ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14966.06
A14966.14
A14966.22
A14966.06EA
171
PLN
A14966.06
A14966.14
A14966.22
4-Chlorofenyloizocyjanian ≥98%
4-Chlorofenyloizocyjanian
Purity: 98%
CAS No.: 104-12-1
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5618
Odour: Pungent
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 386235
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002024
Formuła:
C₇H₄ClNO Temp. Wrzenia: 203…204 °C Temp. topnienia: 29…31 °C Gęstość: 1,200 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002024 Numer CAS: 104-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-176-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |