Drukuj
3-Chlorofenyloizocyjanian, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
245682-100G 245682-5G
SIAL245682-100GEA 220 PLN
SIAL245682-100G SIAL245682-5G
3-Chlorofenyloizocyjanian, Sigma-Aldrich®
3-Chlorofenyloizocyjanian
Formuła: C₇H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002016
Numer CAS: 2909-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-822-5
Jednostka: 3382
ADR: 6.1,I