Drukuj
2-Chlorofenyloizocyjanian ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 370 PLN
B21489.06 B21489.14
2-Chlorofenyloizocyjanian ≥98%
2-Chlorofenyloizocyjanian
Formuła: C₇H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 3320-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 222-023-7
Jednostka: 3382
ADR: 6.1,I