Drukuj
3,5-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 PLN
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 264
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013859
Numer CAS: 34893-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 252-276-9
Jednostka: 2250
ADR: 6.1 II