Drukuj
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06 A19991.14
A19991.06EA 715 PLN
A19991.06 A19991.14
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 34893-92-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 510282 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00013859
Formuła: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 242…244 °C
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1.380
Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013859
Numer CAS: 34893-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 252-276-9
Jednostka: 2250
ADR: 6.1 II