Drukuj
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 481 PLN
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₃Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 243 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 29…35 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013859
Numer CAS: 34893-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 252-276-9
Jednostka: 2250
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %