Drukuj
Izocyjanian 2,4-dichlorofenylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichlorophenylisocyantae
L11089.06 L11089.14 L11089.03
L11089.06EA 430 PLN
L11089.06 L11089.14 L11089.03
Izocyjanian 2,4-dichlorofenylu 96%
Izocyjanian 2,4-dichlorofenylu
Purity: 96% CAS No.: 2612-57-9 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Odour: Irritating Melting Point: 57-61° Boiling Point: 80°/1mm Beilstein Reference: 2090780 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00002001
Formuła: C₇H₃Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 80 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002001
Numer CAS: 2612-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-040-4
Jednostka: 2250
ADR: 6.1,II