Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16298.06
A16298.14
AB115816.0005
A16298.06EA
358
PLN
A16298.06
A16298.14
ABCRAB115816.0005
Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu ≥97%
Izocyjanian 3,4-dichlorofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Formuła:
C₇H₃Cl₂NO MW: 188.01 g/mol Temp. Wrzenia: 118…120 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 40…44 °C Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002017 Numer CAS: 102-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-026-2 Jednostka: 2250 ADR: 6.1 II |