2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20161.06
L20161.14
L20161.22
L20161.06EA
478
PLN
L20161.06
L20161.14
L20161.22
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19094-56-5
Molecular Formula: C7H4ClIO2
Formula Weight: 282.46
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2254110
Formuła:
C₇H₄ClIO₂ MW: 282.46 g/mol Temp. topnienia: 156…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079731 Numer CAS: 19094-56-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |