Drukuj
1-Chloro-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
101605-100G 101605-25G
SIAL101605-100GEA 946 PLN
SIAL101605-100G SIAL101605-25G
1-Chloro-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄ClI
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 57 °C
Gęstość: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001053
Numer CAS: 637-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-305-5