Drukuj
3-Chloro-4-fluoroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
228583-100G 228583-25G
SIAL228583-100GEA 273 PLN
SIAL228583-100G SIAL228583-25G
3-Chloro-4-fluoroanilina, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 1.226 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007767
Numer CAS: 367-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-682-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III