2-Chloro-6-fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15848.03
A15848.06
A15848.14
A15848.03EA
306
PLN
A15848.03
A15848.06
A15848.14
2-Chloro-6-fluoroanilina ≥98%
2-Chloro-6-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 363-51-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Boiling Point: 67-69°/14mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040309
Formuła:
C₆H₅ClFN Temp. Wrzenia: 67…69 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 31…32 °C Gęstość: 1,316 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040309 Numer CAS: 363-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-657-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |