1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A11808.14
A11808.22
A11808.14EA
784
PLN
A11808.14
A11808.22
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 156150-67-3
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃ClFI MW: 256.45 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (15 mmHg) Gęstość: 2.020 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042210 Numer CAS: 156150-67-3 |