Kwas 4-chloro-2,6-difluorobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26556.03
H26556.06
H26556.03EA
613
PLN
H26556.03
H26556.06
Kwas 4-chloro-2,6-difluorobenzoesowy ≥97%
Kwas 4-chloro-2,6-difluorobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 196194-58-8
Molecular Formula: C7H3ClF2O2
Formula Weight: 192.55
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD06203570
Formuła:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192.55 g/mol Temp. topnienia: 183…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06203570 Numer CAS: 196194-58-8 |