2-Chloro-6-flurobenzamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21294.06
B21294.14
B21294.06EA
242
PLN
B21294.06
B21294.14
2-Chloro-6-flurobenzamid ≥98%
2-Chloro-6-flurobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 66073-54-9
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00055436
Formuła:
C₇H₅ClFNO Temp. topnienia: 139…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055436 Numer CAS: 66073-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 266-123-9 |