Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
141240-100G 141240-25G
SIAL141240-100GEA 386 PLN
SIAL141240-100G SIAL141240-25G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 204
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003306
Numer CAS: 387-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-860-5