3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-p-anisic acid
A10106.06
A10106.14
A10106.06EA
449
PLN
A10106.06
A10106.14
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 37908-96-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2087584
Formuła:
C₈H₇ClO₃ Temp. topnienia: 215…219 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016512 Numer CAS: 37908-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 253-708-9 |