Drukuj
Kwas 4-amino-5-chloro-2-metoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Metoclopramide Impurity C, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
340871-25G 340871-5G
SIAL340871-25GEA 459 PLN
SIAL340871-25G SIAL340871-5G
Kwas 4-amino-5-chloro-2-metoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-amino-5-chloro-2-metoksybenzoesowy
Formuła: C₈H₈ClNO₃
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 213…215 °C
Numer MDL: MFCD00038794
Numer CAS: 7206-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-582-3