Drukuj
kwas 4-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Chlorobenzoic acid, Chlorodracyclic acid, Chlorodracylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
135585-50G 135585-250G
SIAL135585-50GEA 202 PLN
SIAL135585-50G SIAL135585-250G
kwas 4-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
kwas 4-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 287
Temp. topnienia: 123
Gęstość: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 238
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002531
Numer CAS: 74-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-805-9
Klasyfikacja Merck : 13,02144