4-Bromo-1-buten ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10977.06
A10977.14
A10977.06EA
441
PLN
A10977.06
A10977.14
4-Bromo-1-buten ≥97%
4-Bromo-1-buten
Purity: 97%
CAS No.: 5162-44-7
Molecular Formula: BrCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1098377
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000258
Formuła:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Temp. Wrzenia: 98…100 °C Gęstość: 1.330 Temp. Zapłonu: 1 °C (34 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000258 Numer CAS: 5162-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-937-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |