Drukuj
Kwas 3-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C24604-100G C24604-25G
SIALC24604-100GEA 339 PLN
SIALC24604-100G SIALC24604-25G
Kwas 3-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 281
Temp. topnienia: 122
Gęstość: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002491
Numer CAS: 535-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-618-4
Klasyfikacja Merck : 13,02142