Drukuj
Kwas 2-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
135577-100G 135577-500G 135577-5G
SIAL135577-100GEA 140 PLN
SIAL135577-100G SIAL135577-500G SIAL135577-5G
Kwas 2-chlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 139…142 °C
Gęstość: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 173
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002412
Numer CAS: 118-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-285-4
Klasyfikacja Merck : 13,02143