Drukuj
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
MQ100
144940-250G 144940-50G
SIAL144940-250GEA 1380 PLN
SIAL144940-250G SIAL144940-50G
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 301
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002416
Numer CAS: 50-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-065-7