Drukuj
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
139572-100G 139572-5G
SIAL139572-100GEA 176 PLN
SIAL139572-100G SIAL139572-5G
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002414
Numer CAS: 50-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-067-8