Drukuj
4-Chlorobenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
A10109.14 A10109.22
A10109.14EA 260 PLN
A10109.14 A10109.22
4-Chlorobenzoesan metylu ≥99%
4-Chlorobenzoesan metylu
Purity: 99% CAS No.: 1126-46-1 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 136-137°/10mm Beilstein Reference: 1564310 Merck Reference: 14,2125 MDL No.: MFCD00000621
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…137 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 41…45 °C
Gęstość: 1.382
Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000621
Numer CAS: 1126-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-420-9
Klasyfikacja Merck : 13,02144