4-Chlorobenzoeasn etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A12540.18
A12540.30
A12540.18EA
580
PLN
A12540.18
A12540.30
4-Chlorobenzoeasn etylu ≥98%
4-Chlorobenzoeasn etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 7335-27-5
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 237-239°
MDL No.: MFCD00013645
Formuła:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Temp. Wrzenia: 237…239 °C Gęstość: 1.18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013645 Numer CAS: 7335-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-844-7 |