Drukuj
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
234621-25G 234621-5G
SIAL234621-25GEA 450 PLN
SIAL234621-25G SIAL234621-5G
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 231
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000592
Numer CAS: 2905-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-814-1
Klasyfikacja Merck : 13,02142