2-Chlorobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11237.14
A11237.22
A11237.36
A11237.14EA
306
PLN
A11237.14
A11237.22
A11237.36
2-Chlorobenzoesan metylu ≥98%
2-Chlorobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 610-96-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1364684
MDL No.: MFCD00016337
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 233…235 °C Gęstość: 1,191 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016337 Numer CAS: 610-96-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-242-0 |